Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Artikelnummer. p-8826000 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1.5 ml
2.0 ml
15 ml
50 mL
No. of Places:
4
15
28
40
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15347938
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Aluminiumlegierung
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
  • Blöcke aus Aluminiumlegierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle)
Material Aluminiumlegierung
No. of Places 28
Typ Block