Learn More
Thermo Scientific™ Blutagar-Basis Nr. 2 mit Schafblut
Artikelnummer. 12927128
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Blutagar Nr. 2 mit Schafblut
Packungsgröße:
10 Packungen
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
12927128 Blutagar Nr. 2 mit Schafblut 10 Packungen
1 options
Artikelnummer. 12927128
Marke: Thermo Scientific™ PB0115A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kultivieren und isolieren Sie mit diesem gebrauchsfertigen Nährmedium anspruchsvolle Pathogene und andere Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren hämolytischen Reaktionen.
Kultivieren und isolieren Sie mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Blutagar-Basis Nr. 2 mit Schafblut anspruchsvolle Pathogene und andere Mikroorganismen mit klar sichtbaren hämolytischen Reaktionen. Die speziell entwickelte Rezeptur erfüllt den Bedarf nach einem nahrhaften Blutagar, der die maximale Gewinnung empfindlicher Organismen ermöglicht, ohne in deren hämolytische Reaktion einzugreifen. Das defibrinierte Schafblut bietet zusätzliche Wachstumsfaktoren und ermöglicht die Bestimmung hämolytischer Muster.
Verwenden Sie die Blutagar-Basis Nr. 2 mit Schafblut für die Gewinnung anspruchsvoller Organismen, ohne in deren hämolytische Reaktionen einzugreifen.
  • Zeigt hervorragende wachstumsfördernde Eigenschaften und eine bessere Pigmentbildung bei chromogenen Bakterien.
  • Unterstützt die frühe, üppige Kolonienbildung von anspruchsvollen Organismen, insbesondere Streptokokken und Pneumokokken.
  • Ermöglicht die Bestimmung hämolytischer Reaktionsmuster durch zusätzliches defibriniertes Schafblut.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Im Vergleich mit frischem Pepton-Agar zeigt die Blutagar-Basis Nr. 2 gleichwertige oder bessere wachstumsfördernde Eigenschaften und eine bessere Pigmentbildung bei chromogenen Bakterien. Der Vergleich mit vielen anderen Blutagars hat gezeigt, dass mit der Oxoid Blutagar-Basis Nr. 2 das Wachstum zahlreicher Bakterien deutlich verbessert wurde, insbesondere bei den anspruchsvollen Streptokokken und Pneumokokken, was durch die üppige und frühe Kolonienbildung belegt wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Blutagar Nr. 2 mit Schafblut
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung