Learn More
Tenak™ Blood Bag Envelope
Artikelnummer. 12457110 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
750 mL
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12457110
Marke: Tenak™ TE40110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Blood bag envelopes suitable for use with standard bloodbags.
  • Umschlag für Blutbeutel
  • 17 mm Dicke
  • Arctice Bild auf einer Seite
  • Aus lackiertem Karton
Spezifikation
Material Pappe
Kapazität (metrisch) 500 mL
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 17 mm
Enthält Packung à 50 Stk.; 135 x 235 mm (L x B)
Markertyp Textfeld