Learn More
Tenak™ Blood Bag Envelope
Artikelnummer. 12467110 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
750 mL
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12467110
Marke: Tenak™ TE40112
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Blood bag envelopes suitable for use with standard bloodbags.
  • Umschlag für Blutbeutel
  • 17 mm Dicke
  • Arctice Bild auf einer Seite
  • Aus lackiertem Karton
Spezifikation
Material Pappe
Kapazität (metrisch) 750 mL
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 17 mm
Enthält Packung à 50 Stk.; 135 x 275 mm (L x B)
Markertyp Textfeld