Learn More
Marienfeld Superior™ Blutgas-Kapillarröhrchen
Artikelnummer. 11379041
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
82,5 μl
110 μl
220 μl
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
11379041 82,5 μl 75 mm -
10775352 110 μl 100 mm -
10232413 220 μl 125 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379041 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 29 513 03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    603.86 €
    236.90 € / 1000 Stück
    Sparen 366.96 €
    60% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Blutgaskapillarröhrchen für die Blutgasanalyse, insbesondere von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid
  • Hergestellt aus dickwandigem Glas mit feuerpolierten Enden
  • Natrium-Heparinisiert
  • Die Längentoleranz beträgt ±1 mm
  • Die Toleranz des Durchmessers beträgt ±0,05 mm
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • 250 Stück in einer runden Pappschachtel, 4 Schachteln in einem Umkarton
  • Für In-vitro-Diagnostika (IVD) gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichnung, empfohlenem Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer für umfassende Informationen und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Produkttyp Kapillarröhrchen
Zusatzstoff Natrium-Heparin
Material Dickwandiges Glas
Kapazität (metrisch) 82,5 μl
Menge Gehäuse 4x250
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Blutgas
Länge (metrisch) 75 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,75 mm Außendurchmesser
Zertifizierung/Konformität Mit CE-Kennzeichnung (IVD)