missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blooms Syndrome Protein Blm Antibody (BFL 103), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50122G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Blooms Syndrome Protein Blm Monoclonal specifically detects Blooms Syndrome Protein Blm in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Blooms Syndrome Protein Blm | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| BLM | |
| Recombinant Full Length Bloom's Protein | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 641 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| BFL 103 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Bloom syndrome, Bloom syndrome, RecQ helicase-like, BSBloom syndrome protein, DNA helicase, RecQ-like type 2, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, MGC126616, MGC131618, RecQ protein-like 3, RecQ2, RECQ2MGC131620, RECQL3RECQL2 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur