missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blooms Syndrome Protein Blm Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Blooms Syndrome Protein Blm Polyclonal antibody specifically detects Blooms Syndrome Protein Blm in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 650 |
| Verdünnung | Western Blot |
| Wirtsspezies | Goat |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C in the dark. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?