missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Blooms Syndrome Protein Blm Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18703160 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18703160 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18703160

Marke: Novus Biologicals NB100324IR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Blooms Syndrome Protein Blm Polyclonal antibody specifically detects Blooms Syndrome Protein Blm in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Blooms Syndrome Protein Blm
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Bloom syndrome, Bloom syndrome, RecQ helicase-like, BSBloom syndrome protein, DNA helicase, RecQ-like type 2, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, MGC126616, MGC131618, RecQ protein-like 3, RecQ2, RECQ2MGC131620, RECQL3RECQL2
Wirtsspezies Goat
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 100 and 150 of human Bloom Syndrome using the numbering given in entry NP_000048.1 (GeneID 641).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 641
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.