Learn More
SHOWA™ Blaue chemikalienbeständige Handschuhe, Modell CS710
Artikelnummer. 17817361
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17817361 8 6 Paare
17807361 7 6 Paare
17827361 9 6 Paare
17837361 10 6 Paare
17847361 11 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17817361 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. CS71008M
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bei den chemikalienbeständigen Handschuhen CS710 stehen Komfort und Sicherheit des Trägers an erster Stelle.
  • Eine doppelte Nitrilbeschichtung sorgt für robuste Haltbarkeit, während das nahtlose Futter und die natürliche latexfreie Zusammensetzung für Komfort auch bei längerem Tragen sorgen.
  • Die verbesserte Griffigkeit durch die geschäumte Nitril-Handflächenbeschichtung sorgt für zusätzlichen Halt, selbst in öligen oder rutschigen Umgebungen.
Spezifikation
Chlorinated Nein
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 57,8 mil
Finger Thickness (Metric) 1.47 mm
Latex Free Ja
Material Nitril, Polyester
Palm Thickness (English) 57,8 mil
Palm Thickness (Metric) 1.47 mm
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 57,8 mil
Dicke (metrisch) 1.47 mm
Norm EN 388 EN388:4122A
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLMNOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidung Gefüttert