Beschreibung
- Geeignet für präzise Laborarbeiten und ideal zum Greifen, Anheben und Bewegen kleiner Objekte
- Die geriffelten Griffe gewährleisten eine optimale und sichere Handhabung sowie präzise Arbeit
- Die leichte Kunststoffpinzette für den einmaligen Gebrauch ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Die im Reinraum hergestellten Laborassistenten erfüllen die höchsten Standards und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe
- Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie für die Lebensmittelindustrie und wissenschaftliche Anwendungen
- Einzeln verpackt
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
- Spitz/abgewinkelte Spitze: Die Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Greifspitzen. Mit den spitzen Enden können verschiedene Materialien zuverlässig gehalten und verarbeitet werden
- Spitzes Ende: Die anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist. So können empfindliche Materialien zuverlässig gefasst werden
- Breite Spitze: Die Einwegpinzetten haben Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf. Sie verhindert, dass das Material beschädigt wird, wenn es gegriffen wird
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pinzette |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,12 in. |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Sterilität | Steril |
| Spitzenform | Spitz, abgewinkelt |