Learn More
Cytiva Blue Dextran 2000 Protein-Standard
Artikelnummer. 11574895 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11574895 10 g 10 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11574895
Marke: Cytiva 17036001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Bestimmung der Leerraumfraktion in hochauflösenden Gelfiltrationssäulen
  • Zur Anwendung bei der Isolierung und Aufreinigung von Proteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Form Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung des Totvolumens in Gelfiltrationssäulen
Menge 10 g
Produkttyp Protein-Molekulargewichtsmarker, Standard
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.