Learn More
Hirschmann™ Transparenter Titrierapparat mit blauer Graduierung und seitlichem Glashahn, Klasse AS
Artikelnummer. 10528842
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Enthält:
2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
Ohne Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10528842
Marke: Hirschmann™ 3540175
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für präzise volumetrische Analysen im Labor.
  • Klasse AS
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Chemikalienbeständigkeit und plötzlichen Temperaturwechsel
  • Blaue Graduierungsmarkierungen
  • Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
  • Seitlicher Absperrhahn aus Glas
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Hauptringgraduierung
  • Erhältlich mit oder ohne eine 2000 ml-Vorratsflasche aus Klarglas
  • Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) Ca. 500 mm
Material Glas
Graduierungen 0.1 ml
Enthält 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,5 ml
Typ Titrationsapparat
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385