Learn More
Hirschmann™ Transparenter Titrierapparat mit blauer Graduierung und seitlichem Glashahn, Klasse AS
Artikelnummer. 10708811
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Enthält:
2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
Ohne Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10708811
Marke: Hirschmann™ 354017060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für präzise volumetrische Analysen im Labor.
  • Klasse AS
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Chemikalienbeständigkeit und plötzlichen Temperaturwechsel
  • Blaue Graduierungsmarkierungen
  • Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
  • Seitlicher Absperrhahn aus Glas
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Hauptringgraduierung
  • Erhältlich mit oder ohne eine 2000 ml-Vorratsflasche aus Klarglas
  • Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) Ca. 500 mm
Material Glas
Graduierungen 0.02 ml
Enthält Ohne Flasche
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,5 ml
Typ Titrationsapparat
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385