Learn More
Hirschmann™ Transparenter Titrierapparat mit blauer Graduierung und seitlichem Glashahn, Klasse AS
Für präzise volumetrische Analysen im Labor.
281.00 € - 309.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | Ca. 500 mm |
---|---|
Material | Glas |
Umfang | Blau |
Sperrhahn | lateral |
Typ | Titrationsapparat |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Enthält | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Enthält | Price | Quantity & Availability | ||||
10708811
|
Hirschmann™
354017060 |
10 ml | Ohne Vorratsflasche |
286.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10110761
|
Hirschmann™
354017560 |
50 ml | Ohne Vorratsflasche |
281.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10248450
|
Hirschmann™
3540160 |
10 ml | 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10528842
|
Hirschmann™
3540175 |
50 ml | 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Klasse AS
- Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Chemikalienbeständigkeit und plötzlichen Temperaturwechsel
- Blaue Graduierungsmarkierungen
- Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
- Seitlicher Absperrhahn aus Glas
- Mit datierter Chargenkennung
- Hauptringgraduierung
- Erhältlich mit oder ohne eine 2000 ml-Vorratsflasche aus Klarglas
- Gemäß DIN EN ISO 385
Specifications
Ca. 500 mm | |
Blau | |
Titrationsapparat | |
DIN EN ISO 385 |
Glas | |
lateral | |
Klasse AS |