Learn More
Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten DURAN™, blaue Graduierung mit Zwischenhahn
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß Pellet
- Schellbach
- Hauptringgraduierung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Seitlicher Glasabsperrhahn und Zwischenabsperrhahn
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Graduierungen | 0,02 ml |
| Enthält | 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas |
| Umfang | Blau |
| Sperrhahn | lateral |
| Material des Sperrhahns | Glas |
| Toleranz | ±0.02 ml |
| Typ | Automatische Titrationsbürette |
| Mehr anzeigen |