missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann Instruments™ Class AS Glass Burettes, Schellbach

Excellent for automatically dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class AS Glass Burettes, Schellbach are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.

Marke:  Hirschmann Instruments™ 3240170

Artikelnummer. 10147530

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

SCHOTT DURAN™. Mit Schellbachstreifen. Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätsbescheinigt. Kontrastreich in blauer Keramikfarbe graduiert. Hauptpunkte-Ringteilung, seitlicher Ventilhahn mit PTFE-Spindel oder seitlichen Glashahn, DIN EN ISO 385. Skalenlänge 500mm.

Für diese Produkte erhalten Sie ein Chargen-, Einzelzertifikat und ein
DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat).
www.hirschmannlab.de/zertifikate
Als besonderen Service bieten wir zusätzlich den Hirschmann Kalibrierservice an.
Volumen: 25mL
Teilung: 0,05mL
Toleranz: 0,03 ±ml
Ausführung: Glashahn

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt