Learn More
Hirschmann™ Glasbüretten der Klasse AS, seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel
Beschreibung
- Blaue Messskala, Schellbach
- Hauptringgraduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Glas |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Enthält | Schellbachstreifen |
| Umfang | Blau |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | 0,05 |
| Typ | Bürette |
| Class | Klasse AS |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |