Learn More
Hirschmann™ Büretten der Klasse AS mit geradem Absperrhahn, blaue Graduierung
Artikelnummer. 11722372
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11722372 50 ml 2 Stück
11742362 10 ml 2 Stück
11752362 25 ml 2 Stück
3 options
Artikelnummer. 11722372
Marke: Hirschmann™ 3140275
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Hirschmann™ Büretten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden aus haltbaren DURAN™-Glasschläuchen hergestellt.
  • Schellbach
  • Hauptringgraduierung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Mit geradem Absperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Glas
Graduierungen 0,1 ml
Enthält Schellbachstreifen
Umfang Blau
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,05 ml
Typ Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385