Learn More
Hirschmann™ Automatische Büretten der Klasse B mit seitlichem Glashahn, blaue Graduierung
Artikelnummer. 10044291
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10044291 50 ml 1 Stück
10251442 10 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10044291
Marke: Hirschmann™ 3410175
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ automatische Büretten der Klasse B mit blauer Graduierung sind in einer Reihe von Kapazitäten für Ihre Anforderungen erhältlich.
  • Gemäß Pellet
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Seitlicher Glasabsperrhahn ohne Zwischenabsperrhahn
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Glas
Graduierungen 0,1 ml
Enthält 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,075 ml
Typ Automatische Titrationsbürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385