Learn More
Hirschmann™ Automatische Büretten der Klasse B mit seitlichem Glashahn, blaue Graduierung
Artikelnummer. 10251442
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10251442
Marke: Hirschmann™ 3410160
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ automatische Büretten der Klasse B mit blauer Graduierung sind in einer Reihe von Kapazitäten für Ihre Anforderungen erhältlich.
  • Gemäß Pellet
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Seitlicher Glasabsperrhahn ohne Zwischenabsperrhahn
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Glas
Graduierungen 0,02 ml
Enthält 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,03 mL
Typ Automatische Titrationsbürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385