Learn More
Hirschmann™ Automatische Büretten der Klasse B mit seitlichem PTFE-Absperrhahn, blaue Graduierung
Beschreibung
- Gemäß Pellet
- Schellbach
- Kurze Leitung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Graduierungen | 0,05 ml |
| Enthält | 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas |
| Umfang | Blau |
| Sperrhahn | lateral |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,045 mL |
| Typ | Automatische Titrationsbürette |
| Mehr anzeigen |