Learn More
Hirschmann™ Automatische Büretten der Klasse B mit seitlichem PTFE-Absperrhahn, blaue Graduierung
Artikelnummer. 10727661
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10727661
Marke: Hirschmann™ 3410375
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ automatische Büretten der Klasse B mit blauer Graduierung sind in einer Reihe von Kapazitäten für Ihre Anforderungen erhältlich.
  • Gemäß Pellet
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Glas
Graduierungen 0,1 ml
Enthält 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,075 ml
Typ Automatische Titrationsbürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385