Learn More
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 ml
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Graduierungen aus permanenter blauer Tinte
- Durchscheinend
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Suitable for foodstuff
- Mit Griff und Ausguss für tropffreies Ausgießen
Spécification
Spécification
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 120 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 170 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 242 mm |
| Enthält | Griff |
| Menge | 6/Packung |
| Typ | Becher |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu