Learn More
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau
Artikelnummer. 10531853 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 ml
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
10531853 250 mL 1 Stück
11921521 100 mL 1 Stück
11941521 500 ml 1 Stück
10699772 1000 mL 1 Stück
11866433 2000 mL 1 Stück
10476663 3000 mL 1 Stück
10174634 5000 ml 1 Stück
7 options
Product Code. 10531853
Brand: Buerkle™ 71040250
Only null left
Add to basket
Add to basket
Aus praktisch unzerstörbarem und hochtransparentem Polypropylen. Buerkle™ Graduierte Messbecher aus Kunststoff mit Griff
  • Graduierungen aus permanenter blauer Tinte
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C 
  • Suitable for foodstuff
  • Mit Griff und Ausguss für tropffreies Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Basis 50 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 70 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 120 mm
Enthält Griff
Menge 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blaue Skala mit Graduierung