Learn More
Buerkle™ Graduierte Kunststoff-Messbecher mit Griff, blau
Artikelnummer. p-8002928 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11921521
Marke: Buerkle™ 71040100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus praktisch unzerstörbarem und hochtransparentem Polypropylen. Buerkle™ Graduierte Messbecher aus Kunststoff mit Griff
  • Graduierungen aus permanenter blauer Tinte
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C 
  • Suitable for foodstuff
  • Mit Griff und Ausguss für tropffreies Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Basis 40 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 50 mm
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 80 mm
Enthält Griff
Menge Je
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blaue Skala mit Graduierung