Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Blaue Labor-Eispfanne, isoliert
Artikelnummer. 12328707 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12328707
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ M188489191
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff. Bel Art™ Blaue isolierte Labor-Eiswannen eignen sich für einen Temperaturbereich von –196 bis 90 °C.
  • Temperaturbereich: -196 bis 90°C
  • Nicht schwitzend, überlegene Isolationseigenschaften
  • Auslaufsicher
  • Chemisch beständig
  • Schwimmende Röhrchengestelle lieferbar (Schwimmen in Wasser, Trockeneisschlämmen und Flüssigstickstoff)Zur Verwendung mit Trockeneis, Trockeneis-Alkoholschlämmen und flüssigem Stickstoff.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Schlämmen oder flüssigem Stickstoff
Material Polymerschaum
Typ Isolierte Labor-Eiswanne
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 9 l
Temperaturbereich –196 bis 90°C°C