Beschreibung
- For use with Gbox Mini, NuGenius, Ingenius.
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | Syngene |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umwandlung von UV-Licht in blaues Licht |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gbox Mini, Nugenius, Ingenius |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 21 x 26 cm |
| Spannung | 100/115/220/230 V |
| Produkttyp | Konverter-Bildschirm |