Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Reaktionsfeldern für den Einsatz in der Diagnostik
Click to view available options
Wellanzahl:
2
10
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Abmessungen ca. 76 x 26 mm
- Stärke ca. 1 mm (Toleranz ± 0,05 mm)
- Mit 90° geschliffenen Kanten
- Mit seidenmattem Beschriftungsfeld von ca. 20 mm auf einer Seite
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Karton | 2500 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Frosted | Ja |
| Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Mehr anzeigen |