Learn More
Marienfeld Superior™ Blaue Objektträger mit Reaktionsvertiefungen
Artikelnummer. 15885985
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellanzahl:
2
10
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellanzahl Packungsgröße
15885985 10 200 Stück
10622434 2 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15885985 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 1216521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1817.16 €
    978.00 € / 200 Stück
    Sparen 839.16 €
    46% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objekkträger aus Natron-Kalk-Glas mit eingeschliffenen und sorgfältig polierten Vertriefungen für Ihre Forschungsaufgaben.
  • Hergestellt aus Natronkalkglas der dritten hydrolytischen Klasse
  • Gemäß DIN ISO 8037/1
  • Abmessungen ca. 76 x 26 mm
  • Dicke ca. 1 mm (Toleranz) ±0,05 mm)
  • Mit 90° Bodenkanten
  • Mit seidig mattiertem Markierungsbereich von ca. 20 mm auf einer Seite
  • Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
  • 50 Stück in einer Schachtel, 50 Schachteln in einem Umkarton
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Anzahl pro Karton 2500
Anzahl pro Packung 50
Edges 90°, Boden
Frosted Ja
Material Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
Precleaned Ja
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Wellanzahl 10
Farbe Blau
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 8037/1
Art der Ecken 90 °
Beschreibung Epoxid-Farbmaske mit Reaktionsfeldern
Durchmesser (metrisch) 8 mm nummeriert
Menge 50 Stück in einer Schachtel
Beschriftungsfläche Seidenmattes Beschriftungsfeld
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.