Learn More
ABEBA™ Arbeitsschuhe, blau
Artikelnummer. 15106956
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Paar
Größe:
41/42
43/44
Artikelnummer. 15106956
Marke: ABEBA™ 961045/46
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Blue
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Blue
Modell 9610
Beständig gegen Static
Produkttyp Controlled Environments Shoes