Learn More
ABEBA™ Blaue autoklavierbare Clogs 9610
Artikelnummer. 15196946
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
41/42
43/44
Packungsgröße:
1 Paar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15196946 43/44 1 Paar
15273715 - 1 Paar
15293715 - 1 Paar
15166946 41/42 1 Paar
15203725 - 1 Paar
15106956 - 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15196946 Lieferant ABEBA™ Lieferanten-Nr. 9610/43/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60 €
    49.67 € / 1 Paare
    Sparen 0.93 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Blau
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSEN, bitte wählen Sie bei Ihrer Bestellung eine gerade Größe (36, 38, 40, 42, 44, 46).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Blau
Größe 43/44
Beständig gegen Statisch
Produkttyp Schuhe für kontrollierte Umgebungen