Learn More
ABEBA™ Arbeitsschuhe, blau
Artikelnummer. 15293715
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Paar
Größe:
41/42
43/44
Artikelnummer. 15293715
Marke: ABEBA™ 961037/38
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Blue
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Blue
Modell 9610
Beständig gegen Static
Produkttyp Controlled Environments Shoes