Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Artikelnummer. 11582313 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
13 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11582313
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte oktahedrale Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
  • Farbcodierte, achteckige Rührstäbe
  • Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
  • Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Farbe Gelb
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Durchmesser (angloamerikanisch) 5/16 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 51 mm
Menge 5/Pckg.
Form Achteckig
Typ Rührstab