Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
13 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Blau |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,3125 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 13 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Mehr anzeigen |