Learn More
- Home
- Products
- Heizplatten und Rührer
- Rührstäbe und Rührstangen
- Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Artikelnummer. 11808922 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
13 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 11808922 | 22 mm | 8 mm | Gelb | - |
| 12574987 | 15 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11848912 | 22 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11522313 | 38 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11868912 | 38 mm | 8 mm | Blau | 5 Stück |
| 11532313 | 51 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11888912 | 75 mm | 13 mm | Blau | 5 Stück |
| 11792145 | 13 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11512313 | 25 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11888902 | 13 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11898902 | 15 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11808912 | 22 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11582303 | 38 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11828912 | 38 mm | 8 mm | Rot | 5 Stück |
| 11818912 | 25 mm | 8 mm | Rot | 5 Stück |
| 11572303 | 25 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11963574 | 75 mm | 13 mm | Rot | 5 Stück |
| 11542313 | 13 mm | 8 mm | Gelb | 10 Stück |
| 11898912 | 15 mm | 8 mm | Gelb | - |
| 11572313 | 38 mm | 8 mm | Gelb | 10 Stück |
| 11828922 | 38 mm | 8 mm | Gelb | 5 Stück |
| 11818922 | 25 mm | 8 mm | Gelb | 5 Stück |
| 11562313 | 25 mm | 8 mm | Gelb | 10 Stück |
| 13573120 | 75 mm | 13 mm | Gelb | 5 Stück |
| 11582313 | 51 mm | 8 mm | Gelb | 10 Stück |
| 11838922 | 51 mm | 8 mm | Gelb | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Product Code.
11808922
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 07-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Gelb |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,3125 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,875 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 22 mm |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Achtseitig |
| Show More Show Less |