Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Artikelnummer. 11828912 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
13 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11828912
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte oktahedrale Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
  • Farbcodierte achteckige Rührstäbe
  • Zur Verwendung in Prozessen mit erforderlicher Identifizierung
  • Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie reines PTFE
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Farbe Rot
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Durchmesser (angloamerikanisch) 5/16 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Länge (angloamerikanisch) 1.5 in.
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 38 mm
Menge 10/Pckg.
Form Achteckig