Learn More
- Home
- Products
- Heizplatten und Rührer
- Rührstäbe und Rührstangen
- Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Artikelnummer. 11868912 Alle ansehen Fisherbrand Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Farbe | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11868912 | 38 mm | 8 mm | Blau | 5 Stück |
| 12574987 | 15 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11848912 | 22 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11522313 | 38 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11532313 | 51 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11888912 | 75 mm | 13 mm | Blau | 5 Stück |
| 11792145 | 13 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11512313 | 25 mm | 8 mm | Blau | 10 Stück |
| 11888902 | 13 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11898902 | 15 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11808912 | 22 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11582303 | 38 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11828912 | 38 mm | 8 mm | Rot | 5 Stück |
| 11818912 | 25 mm | 8 mm | Rot | 5 Stück |
| 11572303 | 25 mm | 8 mm | Rot | 10 Stück |
| 11963574 | 75 mm | 13 mm | Rot | 5 Stück |
| 11542313 | 13 mm | 8 mm | Gelb | 10 Stück |
| 11898912 | 15 mm | 8 mm | Gelb | - |
| 11808922 | 22 mm | 8 mm | Gelb | - |
| 11572313 | 38 mm | 8 mm | Gelb | 10 Stück |
| 11828922 | 38 mm | 8 mm | Gelb | 5 Stück |
| 11818922 | 25 mm | 8 mm | Gelb | 5 Stück |
| 11562313 | 25 mm | 8 mm | Gelb | 10 Stück |
| 13573120 | 75 mm | 13 mm | Gelb | 5 Stück |
| 11582313 | 51 mm | 8 mm | Gelb | 10 Stück |
| 11838922 | 51 mm | 8 mm | Gelb | - |
Artikelnummer. 11868912
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- Farbcodierte, achteckige Rührstäbe
- Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
- Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (MSDS) |
| Farbe | Blau |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 38 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Achteckig |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |