Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierte achteckige PTFE-Rührstäbe
Artikelnummer. 12574987 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
13 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Farbe unitSize
12574987 15 mm 8 mm Blau 10 Stück
11848912 22 mm 8 mm Blau 10 Stück
11522313 38 mm 8 mm Blau 10 Stück
11868912 38 mm 8 mm Blau 5 Stück
11532313 51 mm 8 mm Blau 10 Stück
11888912 75 mm 13 mm Blau 5 Stück
11792145 13 mm 8 mm Blau 10 Stück
11512313 25 mm 8 mm Blau 10 Stück
11888902 13 mm 8 mm Rot 10 Stück
11898902 15 mm 8 mm Rot 10 Stück
11808912 22 mm 8 mm Rot 10 Stück
11582303 38 mm 8 mm Rot 10 Stück
11828912 38 mm 8 mm Rot 5 Stück
11818912 25 mm 8 mm Rot 5 Stück
11572303 25 mm 8 mm Rot 10 Stück
11963574 75 mm 13 mm Rot 5 Stück
11542313 13 mm 8 mm Gelb 10 Stück
11898912 15 mm 8 mm Gelb -
11808922 22 mm 8 mm Gelb -
11572313 38 mm 8 mm Gelb 10 Stück
11828922 38 mm 8 mm Gelb 5 Stück
11818922 25 mm 8 mm Gelb 5 Stück
11562313 25 mm 8 mm Gelb 10 Stück
13573120 75 mm 13 mm Gelb 5 Stück
11582313 51 mm 8 mm Gelb 10 Stück
11838922 51 mm 8 mm Gelb -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 12574987
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte oktahedrale Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
  • Farbcodierte, achteckige Rührstäbe
  • Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
  • Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Blau
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,3125 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Länge (angloamerikanisch) 0,625 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 15 mm
Menge 5/Pckg.
Form Achtseitig
Typ PTFE-Rührstäbe, oktaedrisch, farbig