Learn More
Buerkle™ Schlauchdüse aus Polypropylen für Buerkle™ Stopcock
Artikelnummer. 10188952 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
Länge (metrisch):
45 mm
50 mm
Stopfenöffnung:
6 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Stopfenöffnung Packungsgröße
10188952 8 mm 45 mm 6 mm 1 Stück
10033732 12 mm 50 mm 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10188952 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 05251308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.80 €
    17.05 € / 1 Stück
    Sparen 0.75 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Blue Polypropylene Hose Nozzle ist ein wasserdichtes Zubehör für den Einsatz mit dem Buerkle™ Stopcock.
  • Medienberührende Teile aus Polypropylen, Polyethylen und PTFE
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchtülle
Stopfenöffnung 6 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Beschreibung Blau
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Connecting
Zur Verwendung mit (Geräte) StopCock Absperrhahn
Enthält Hose Nozzle
Farbe Blue