Learn More
Buerkle™ Schlauchtülle, gerade, StopCock
Artikelnummer. p-8658018 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10188952 8 mm 1 Stück
10033732 12 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10188952
Marke: Buerkle™ 05251308
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schlauchtülle, gerade, StopCock für Buerkle™ Stopcock ist ein Zubehör.
  • Medienberührende Teile aus Polypropylen, Polyethylen und PTFE
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchtülle
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Beschreibung Blau
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) StopCock Absperrhahn