Learn More
Kautex™ Blaue Polypropylen-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. p-8013570
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 1000 ml-Flasche
2500 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
32 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) unitSize
15961441 10 bis 1000 ml-Flasche 32 mm 100 Stück
10638881 10 bis 1000 ml-Flasche 32 mm -
10289060 2500 ml-Flasche 45 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15961441
Marke: Kautex™ 2000083951
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manipulationssicher dank Abreißring und konischer Dichtung. Kautex™ Schraubverschlüsse aus blauem Polypropylen gewährleisten dank ihrer Riffelung ein griffsicheres Öffnen.
  • Auslaufsichere, konische Versiegelung
  • Blau für die Inhaltsidentifizierung
  • Feste und haltbare Konstruktion aus Polypropylen
  • Lieferbar für Flaschen mit Kapazitäten von 10 bis 2500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Enthält Abziehring und konisches Siegel
Material Polypropylen
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 00 mm
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 bis 1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 32 mm