Learn More
3M™ Laborkittel aus Polypropylen mit versäuberten Nähten, blau
Artikelnummer. 12911335
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12911335
Marke: 3M™ 7000089702
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Hygieneanwendungen. 3M Einweg-Laborkittel für Besucher sind aus leichtem Polypropylen gefertigt.
  • Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
  • 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
  • Reißverschluss
  • Innentasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel
Größe Extragroß
Material Polypropylen
Farbe Blau
Verschlusstyp Zippverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Saumtyp Umgestochen
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 38 bis 40 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 96 bis 101 cm
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub
Enthält Innentasche auf der linken Seite (Maße: 13 cm H x 12 cm B)
Verpackungsart Einzelverpackung