Learn More
3M™ Laborkittel aus Polypropylen mit versäuberten Nähten, blau
Artikelnummer. 12981335
Change view
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12981335 2 Extragroß 50 Stück
12991325 Groß 50 Stück
12961335 Mittel 50 Stück
15324052 2 Extragroß -
12911335 Extragroß 50 Stück
5 options
Artikelnummer. 12981335
Marke: 3M™ 7000089703
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Hygieneanwendungen. 3M Einweg-Laborkittel für Besucher sind aus leichtem Polypropylen gefertigt.
  • Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
  • 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
  • Reißverschluss
  • Innentasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel
Größe 2 Extragroß
Material Polypropylen
Farbe Blau
Verschlusstyp Zippverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Saumtyp Umgestochen
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 40 to 43 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 102 to 109 cm
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Non-hazardous liquids and dust
Enthält Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W)
Verpackungsart Individual packaging