Learn More
3M™ Laborkittel aus Polypropylen mit versäuberten Nähten, blau
Artikelnummer. p-8003408
Change view
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12991325 Groß 50 Stück
12961335 Mittel 50 Stück
15324052 2 Extragroß -
12981335 2 Extragroß 50 Stück
12911335 Extragroß 50 Stück
5 options
Artikelnummer. 12991325
Marke: 3M™ 7000089701
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Hygieneanwendungen. 3M Einweg-Laborkittel für Besucher sind aus leichtem Polypropylen gefertigt.
  • Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
  • 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
  • Reißverschluss
  • Innentasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel
Größe Groß
Material Polypropylen
Farbe Blau
Verschlusstyp Zippverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Saumtyp Umgestochen
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 bis 38 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 91 bis 97 cm
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ungefährliche Flüssigkeiten und Staub
Enthält Innentasche auf der linken Seite (Maße: 13 cm H x 12 cm B)
Verpackungsart Einzelverpackung