Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Rot |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 2 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Micro |
| Mehr anzeigen |