Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierter Mikrorührstab aus PTFE
Artikelnummer. p-8014378 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Durchmesser (metrisch):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Farbe unitSize
11517193 15 mm 1.5 mm Blau 10 Stück
11597183 8 mm 1.5 mm Blau 10 Stück
11567183 2 mm 2 mm Blau 10 Stück
11577183 5 mm 2 mm Blau 10 Stück
11587183 7 mm 2 mm Blau 10 Stück
12686316 10 mm 3 mm Blau 10 Stück
11567193 15 mm 1.5 mm Gelb 10 Stück
11557193 10 mm 3 mm Gelb 10 Stück
11547193 7 mm 2 mm Gelb 10 Stück
11537193 5 mm 2 mm Gelb 10 Stück
11527193 2 mm 2 mm Gelb 10 Stück
11537183 8 mm 1.5 mm Rot 10 Stück
11557183 15 mm 1.5 mm Rot 10 Stück
11547183 10 mm 3 mm Rot 10 Stück
11527183 7 mm 2 mm Rot 10 Stück
11507183 2 mm 2 mm Rot 10 Stück
12696316 5 mm 2 mm Rot 10 Stück
17 options
Artikelnummer. 11517193
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte Micro-Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
  • Farbcodierte Mikrorührstäbe
  • Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
  • Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Blau
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 1.5 mm
Länge (metrisch) 15 mm
Menge 5/Pckg.
Form Micro