Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau
Artikelnummer. 10517951
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10517951
Marke: Vitlab™ 446081
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Messbecher aus Polypropylen können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Messbecher mit erhabener blauer Graduierung verfügen über einen festen und ergonomischen Griff und eine leicht ablesbare, erhabene Skala.
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 70 mm
Menge 24/Packung
Typ Messbecher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Scale Blaue erhabene Skala