Learn More
Vitlab™ Graduierter Messbecher mit erhabener Skala, blau
Artikelnummer. 10716831
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10716831 3000 ml -
10517951 50 ml -
10521833 50 ml 24 Stück
10757981 100 ml 1 Stück
10689622 100 ml 24 Stück
10709242 250 ml 12 Stück
10605173 3000 ml 6 Stück
10602821 5000 ml 1 Stück
11782729 5000 ml 6 Stück
9 options
Artikelnummer. 10716831
Marke: Vitlab™ 444081
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Messbecher aus Polypropylen können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Messbecher mit erhabener blauer Graduierung verfügen über einen festen und ergonomischen Griff und eine leicht ablesbare, erhabene Skala.
  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 170 mm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 242 mm
Menge 6/Packung
Typ Messbecher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Scale Blaue erhabene Skala