Learn More
3M™ Blaue Schutzoveralls der Kategorie III aus Polypropylen auf SMS-Basis
Click to view available options
Größe:
XXL
Packungsgröße:
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | XXL |
| Taillenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Hood Type | 3-teilig |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Widerstand | Flamme |
| Höhe (angloamerikanisch) | 73.2 to 76.4 in. |
| Höhe (metrisch) | 186 bis 194 cm |
| Modell | Verstärkter Zwickel |