Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- In einer ISO 8-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
- Sauber – keine Cellulose
- Starkes, reißfestes Material (88 g/m2)
- Weiches und drapierfähiges Gewebe
- Ein umfangreiches Größensortiment bedeutet weniger Schneiden
- Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen
- In versiegelte, markierte Polybeutel mit Chargennummer und Herstellungsdatum verpackt, womit eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist
- Konformitätsbescheinigungen im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | SMS-Faser |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Temperaturbereich (metrisch) | 121°bis 125 °C |
| Abmessungen (L x B) | 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in.) |
| Mehr anzeigen |